Learn More
Bromuro de (2-etilhexil)magnesio, solución de 1 M en éter dietílico, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11905971 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11905971 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
1 options
Código de producto. 11905971 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 435951000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Ethylhexyl)magnesium bromide
CAS 90224-21-8, 60-29-7
% mín. CAS 23.94, 72.29
% máx. CAS 27.71, 76.07
Color Incoloro a gris
Densidad 0.8630g/mL
Temperatura de inflamación −25°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C8H17BrMg
Número MDL MFCD02260220
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 0.863
Sinónimo 2-ethylhexylmagnesium bromide, 2-ethylhexyl magnesium bromide, 2-ethylhexylmagensium bromide, 2-ethylhexylmagnesiumbromide, 2-ethylhexyl-magnesiumbromide, 2-ethylhexylmagnesium-bromide, 2-ethylhexyl-magnesium bromide, ndcjrlbsqqdnoo-uhfffaoysa-m, grignard reagent
Información de solubilidad Solubility in water: reacts.
Clave InChI NDCJRLBSQQDNOO-UHFFFAOYNA-M
SMILES CCCCC(CC)C[Mg]Br
Nombre IUPAC magnesio; 3-metanidilheptano; bromuro
Peso molecular (g/mol) 217.43
PubChem CID 14915511
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.43
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (2-Ethylhexyl)magnesium bromide, 1M solution in diethyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.