Learn More
2-etilhexil difenil fosfato (90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Ethylhexyl diphenyl phosphate |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H27O4P/c1-3-5-12-18(4-2)17-22-25(21,23-19-13-8-6-9-14-19)24-20-15-10-7-11-16-20/h6-11,13-16,18H,3-5,12,17H2,1-2H3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 362.1647 |