Learn More
(±)-2-etilhexil-d17 acetato, CDN
Código de producto. 30312330
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 g
0.25 g
Tamaño de la unidad:
0.10 g
0.25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30312330 0.1 g 0.10 g
30309964 0.25 g 0.25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30312330 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND65830.1G
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Acetic Acid 2-Ethylhexyl-D17 Ester
CAS 1219802-70-6
Fórmula molecular C10 D17 H3 O2
Cantidad 0.1 g
Sinónimo 2-(Ethyl-1,1,2,2,2-d5)-1-hexan-1,1,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-d12-ol acetate, 2-(Ethyl-d5)-1-(hexyl-d12) acetate, 2-Ethylhexyl-d17 acetate, β-Ethylhexyl-d17 acetate, Acetic acid 2-ethylhexyl-d17 ester, Acetic acid 2-ethylhexyl-D17 ester
Fórmula InChI InChI=1 S/C10H20O2/c1-4-6-7-10(5-2)8-12-9(3)11/h10H,4-8H2,1-3H3/i1D3,2D3,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,10 D
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])(C([2 H])([2 H])OC(=O)C)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
Nombre IUPAC Acetato de [1,1,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-dodecadeuterio-2-(1,1,2,2,2-pentadeuterioetil)hexilo]
Peso molecular (g/mol) 189.3694
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.253 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.