Learn More
Cianoacetato de 2-etilhexilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Ethylhexyl Cyanoacetate |
| CAS | 13361-34-7 |
| Fórmula molecular | C11 H19 N O2 |
| Cantidad | 5 mL |
| Sinónimo | 2-Ethylhexyl Cyanoacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H19NO2/c1-3-5-6-10(4-2)9-14-11(13)7-8-12/h10H,3-7,9H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCC(CC)COC(=O)CC#N |
| Nombre IUPAC | 2-cianoacetato de 2-etilhexilo |
| Peso molecular (g/mol) | 197.274 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 197.142 |