Learn More
Bromuro de 2-etilhexilo, 96 %, estab. con cobre, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11415547
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11415547 25 g 25 g
11425547 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11415547 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23532.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18908-66-2 | C8H17Br | 193.128 g/mol
2-Ethylhexyl bromide is used in the synthesis of methoxy-4-(2-ethylhexyloxy)benzene, 1-bromo-4-(2?-ethylhexyloxy)benzene and 3,6-diaryl substituted 9-alkylcarbazoles as hole transporting materials for various organic light emitting devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro de 2-etilhexilo se utiliza en la síntesis de metoxi-4-(2-etilhexiloxi)benceno, 1-bromo-4-(2′-etilhexiloxi)benceno y 9-alquilcarbazoles sustituidos de 3,6-diarilo como material de transporte de agujeros para diversos dispositivos emisores de luz orgánicos.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y acetato de etilo. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos del calor y de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18908-66-2
Fórmula molecular C8H17Br
Peso molecular (g/mol) 193.128
Número MDL MFCD00000220
Clave InChI NZWIYPLSXWYKLH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-ethylhexyl bromide, 3-bromomethyl heptane, heptane, 3-bromomethyl, 1-bromo-2-ethylhexane, 1-bromo iso octane, 2-ethyl-bromohexane, 3-bromomethyl-heptane, 1-bromo-2 ethylhexane, 2-ethylhexylhydrobromide
PubChem CID 86804
Nombre IUPAC 3-(bromometil)heptano
SMILES CCCCC(CC)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethylhexyl bromide
Nombre de nota stabilized with copper
Densidad 1.086
Punto de ebullición 94°C to 95°C (35 mmHg)
Temperatura de inflamación 69°C (156°F)
Índice de refracción 1.4538
Cantidad 25 g
Beilstein 1098313
Información de solubilidad Soluble in chloroform,ethyl acetate. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.13
Porcentaje de pureza 96%