Learn More
Acrilato de 2-etilhexilo, TRC
Código de producto. 30375808
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30375808 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30375808 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE93755010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acrylic acid-2-ethylhexyl ester
CAS 103-11-7
Fórmula molecular C11 H20 O2
Cantidad 10 g
Sinónimo Acrylic acid, 2-ethylhexyl ester (6CI,8CI), 2-Ethylhexyl 2-propenoate, 2-Ethylhexyl acrylate, 2EHA, EHA, JR 910, NSC 4803, Norsocryl 2-EHA
Fórmula InChI InChI=1S/C11H20O2/c1-4-7-8-10(5-2)9-13-11(12)6-3/h6,10H,3-5,7-9H2,1-2H3
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)C=C
Nombre IUPAC 2-etilhexil prop-2-enoato
Peso molecular (g/mol) 184.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.1463