Learn More
Acrilato de 2-etilhexilo, 99+ %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10771704 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 KG
25 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10771704 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10341731 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10432975 2.5 kg Tambor de plástico 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10771704 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 410110250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 103-11-7 | C11H20O2 | 184.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-11-7 , 150-76-5
Fórmula molecular C11H20O2
Peso molecular (g/mol) 184.28
Número MDL MFCD00009495
Clave InChI GOXQRTZXKQZDDN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-ethylhexyl acrylate, 2-propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, 2-ethyl-1-hexyl acrylate, 2-ethylhexyl 2-propenoate, acrylic acid, 2-ethylhexyl ester, 2-ethylhexylacrylate, acrylic acid 2-ethylhexyl ester, 1-hexanol, 2-ethyl-, acrylate, ccris 3430, 2-ethylhexylester kyseliny akrylove
PubChem CID 7636
ChEBI CHEBI:82465
Nombre IUPAC 2-etilhexil prop-2-enoato
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethylhexyl acrylate
Acidez 0.01% max. (as acrylic acid)
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -90.0°C
Densidad 0.8800g/mL
Punto de ebullición 215.0°C to 219.0°C
Temperatura de inflamación 86°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH2=CHCOOCH2CH(CH2CH3)(CH2)3CH3
Índice de refracción 1.4340 to 1.4360
Cantidad 25 g
Gravedad específica 0.88
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Estabilizante 10 to 20ppm MEHQ
Viscosidad 1.7 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.28
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Ethylhexyl acrylate, stabilized
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.