Learn More
Acrilato de 2-etilhexilo, 99+ %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10341731 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 KG
25 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10341731 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10771704 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10432975 2.5 kg Tambor de plástico 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10341731 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 410110010
Desde productos químicos hasta cromatografía
Usar código promocional 27991
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 103-11-7 | C11H20O2 | 184.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-11-7 , 150-76-5
Fórmula molecular C11H20O2
Peso molecular (g/mol) 184.28
Número MDL MFCD00009495
Clave InChI GOXQRTZXKQZDDN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-ethylhexyl acrylate, 2-propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, 2-ethyl-1-hexyl acrylate, 2-ethylhexyl 2-propenoate, acrylic acid, 2-ethylhexyl ester, 2-ethylhexylacrylate, acrylic acid 2-ethylhexyl ester, 1-hexanol, 2-ethyl-, acrylate, ccris 3430, 2-ethylhexylester kyseliny akrylove
PubChem CID 7636
ChEBI CHEBI:82465
Nombre IUPAC 2-etilhexil prop-2-enoato
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethylhexyl acrylate
Acidez 0.01% max. (as acrylic acid)
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -90.0°C
Densidad 0.8800g/mL
Punto de ebullición 215.0°C to 219.0°C
Temperatura de inflamación 86°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH2=CHCOOCH2CH(CH2CH3)(CH2)3CH3
Índice de refracción 1.4340 to 1.4360
Cantidad 1 kg
Gravedad específica 0.88
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Estabilizante 10 to 20ppm MEHQ
Viscosidad 1.7 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.28
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Ethylhexyl acrylate, stabilized
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.