Learn More
Acrilato de 2-etilhexilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11356676
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2.50 litro
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11356676 2500 mL 2.50 litro
11336676 100 mL 100 ml
11346676 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11356676 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03854.0F
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 103-11-7 | C11H20O2 | 184.279 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acrilato de 2-etilhexilo se utiliza en la preparación de homopolímeros y copolímeros. Participa en el copolimerizado con acrilamida, ácido metacrílico, acrilonitrilo, estireno, ésteres de ácido maleico, acetato de vinilo, cloruro de vinilo y poliésteres no saturados. Además, actúa como material de partida en las síntesis químicas.
Solubilidad
Miscible con éter y alcohol. No miscible con agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes, ácidos y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-11-7
Fórmula molecular C11H20O2
Peso molecular (g/mol) 184.279
Número MDL MFCD00009495
Clave InChI GOXQRTZXKQZDDN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-ethylhexyl acrylate, 2-propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, 2-ethyl-1-hexyl acrylate, 2-ethylhexyl 2-propenoate, acrylic acid, 2-ethylhexyl ester, 2-ethylhexylacrylate, acrylic acid 2-ethylhexyl ester, 1-hexanol, 2-ethyl-, acrylate, ccris 3430, 2-ethylhexylester kyseliny akrylove
PubChem CID 7636
ChEBI CHEBI:82465
Nombre IUPAC 2-etilhexil prop-2-enoato
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethylhexyl acrylate
Punto de fusión -90°C
Densidad 0.885
Punto de ebullición 130°C (50 mmHg)
Temperatura de inflamación 79°C (174°F)
Índice de refracción 1.436
Cantidad 2500 mL
Beilstein 1765828
Información de solubilidad Miscible with ether and alcohol. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.28
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Ethylhexyl acrylate, stabilized
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Ethylhexyl acrylate, 4-Methoxyphenol