Learn More
Acetato de 2-etilhexilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470857
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11470857 250 mL 250 ml
11460857 1000 mL 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11470857 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23257.AK
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 103-09-3 | C10H20O2 | 172.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-09-3
Fórmula molecular C10H20O2
Peso molecular (g/mol) 172.27
Número MDL MFCD00027249
Clave InChI WOYWLLHHWAMFCB-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo acetic acid, 2-ethylhexyl ester, 2-ethyl-1-hexanol acetate, 2-ethylhexyl ethanoate, 2-ethyl-1-hexyl acetate, 2-ethylhexanyl acetate, 2-ethylhexylacetate, beta-ethylhexyl acetate, acetic acid 2-ethylhexyl ester, fema number 2806, 2-ethylhexylester kyseliny octove
PubChem CID 7635
ChEBI CHEBI:87392
Nombre IUPAC acetato de 2-etilhexilo
SMILES CCCCC(CC)COC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethylhexyl acetate
Punto de fusión -45°C
Densidad 0.87
Punto de ebullición 199°C to 200°C
Temperatura de inflamación 76°C (169°F)
Olor Pleasant
Índice de refracción 1.42
Cantidad 250 mL
Beilstein 1758321
Índice Merck 14,6763
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.27
Porcentaje de pureza 99%