Learn More
Acetato de 2-etilhexilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Ethylhexyl acetate |
| Punto de fusión | -45°C |
| Densidad | 0.87 |
| Punto de ebullición | 199°C to 200°C |
| Temperatura de inflamación | 76°C (169°F) |
| Olor | Pleasant |
| Índice de refracción | 1.42 |
| Cantidad | 1000 mL |
| Beilstein | 1758321 |
| Índice Merck | 14,6763 |
| Mostrar más |