Learn More
Acetato de 2-etilhexilo, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10685861 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10685861 500 g Frasco de vidrio 500 GR
1 options
Código de producto. 10685861 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 410105000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.60€
    55.70€ / 500 g
    Ahorro 4.90€
    8% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethylhexyl acetate
Nombre de nota 99%
CAS 103-09-3
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -45°C
Color Incolora
Densidad 0.8700g/mL
Punto de ebullición 197°C
Temperatura de inflamación 71°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C10H20O2
Fórmula lineal CH3COOCH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
Índice de refracción 1.4190 to 1.421
Número MDL MFCD00027249
Cantidad 500 g
Índice Merck 15, 6852
Gravedad específica 0.87
Sinónimo acetic acid, 2-ethylhexyl ester, 2-ethyl-1-hexanol acetate, 2-ethylhexyl ethanoate, 2-ethyl-1-hexyl acetate, 2-ethylhexanyl acetate, 2-ethylhexylacetate, beta-ethylhexyl acetate, acetic acid 2-ethylhexyl ester, fema number 2806, 2-ethylhexylester kyseliny octove
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Clave InChI WOYWLLHHWAMFCB-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCCCC(CC)COC(C)=O
Nombre IUPAC acetato de 2-etilhexilo
Peso molecular (g/mol) 172.27
PubChem CID 7635
ChEBI CHEBI:87392
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.27
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Ethylhexyl acetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.