Learn More
2-Ethylhexyl Acetate, 99%, Honeywell™
Código de producto. 15615780 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15615780 1 L Glass bottle 1 litro
1 options
Código de producto. 15615780 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 5374971L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethylhexyl acetate
CAS 103-09-3
Punto de fusión -92°C
Color Incolora
Densidad 0.87g/mL at 25°C
Punto de ebullición 199°C
Temperatura de inflamación 71°C (159.8°F)
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C10H20O2
Fórmula lineal H3CCO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
Número MDL MFCD00027249
Cantidad 1 L
Sinónimo acetic acid, 2-ethylhexyl ester, 2-ethyl-1-hexanol acetate, 2-ethylhexyl ethanoate, 2-ethyl-1-hexyl acetate, 2-ethylhexanyl acetate, 2-ethylhexylacetate, beta-ethylhexyl acetate, acetic acid 2-ethylhexyl ester, fema number 2806, 2-ethylhexylester kyseliny octove
Información de solubilidad 0.0039g/L at 20°C Solubility in water
Clave InChI WOYWLLHHWAMFCB-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCCCC(CC)COC(C)=O
Nombre IUPAC acetato de 2-etilhexilo
Peso molecular (g/mol) 172.27
PubChem CID 7635
ChEBI CHEBI:87392
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.26g/mol
Porcentaje de pureza 0.99
Forma física Liquid