Learn More
2-etilhexilo 4-nitrobenzoato, TRC
Código de producto. 30375964
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30375964 500 mg -
30373939 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30375964 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE918880500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16397-70-9
Fórmula molecular C15H21NO4
Peso molecular (g/mol) 279.33
Sinónimo 2-Ethylhexyl p-Nitrobenzoate, 4-Nitro-benzoic Acid 2-Ethylhexyl Ester
Nombre IUPAC 2-etilhexilo 4-nitrobenzoato
SMILES O=C(OCC(CC)CCCC)C1=CC=C(C=C1)N(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethylhexyl 4-Nitrobenzoate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H21NO4/c1-3-5-6-12(4-2)11-20-15(17)13-7-9-14(10-8-13)16(18)19/h7-10,12H,3-6,11H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.15