Learn More
4-[metil(nitroso)amino]benzoato de 2-etilhexilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Ethylhexyl 4-[methyl(nitroso)amino]benzoate |
| CAS | 122021-01-6 |
| Fórmula molecular | C16 H24 N2 O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Benzoic acid, 4-(methylnitrosoamino)-, 2-ethylhexyl ester (9CI, ACI), 2-Ethylhexyl 4-[methyl(nitroso)amino]benzoate, N-Nitroso-N-Desmethyl Padimate O |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H24N2O3/c1-4-6-7-13(5-2)12-21-16(19)14-8-10-15(11-9-14)18(3)17-20/h8-11,13H,4-7,12H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(cc1)N(C)N=O |
| Nombre IUPAC | 4-[metil(nitroso)amino]benzoato de 2-etilhexilo |
| Peso molecular (g/mol) | 292.373 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 292.179 |