Learn More
2-etilhexil-4-aminobenzoato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-ethylhexyl 4-aminobenzoate |
| CAS | 26218-04-2 |
| Fórmula molecular | C15 H23 N O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Benzoic acid, p-amino-, 2-ethylhexyl ester (8CI), 2-Ethylhexyl 4-aminobenzoate, 2-Ethylhexyl p-aminobenzoate, p-Aminobenzoic acid 2-ethylhexyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H23NO2/c1-3-5-6-12(4-2)11-18-15(17)13-7-9-14(16)10-8-13/h7-10,12H,3-6,11,16H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(N)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-aminobenzoato de 2-etilhexilo |
| Peso molecular (g/mol) | 249.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 249.1729 |