Learn More
(2,4-diclorofenoxi)acetato de 2-etilhexilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-D 2-ethylhexyl ester |
| CAS | 1928-43-4 |
| Fórmula molecular | C16 H22 Cl2 O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Acetic acid, (2,4-dichlorophenoxy)-, 2-ethylhexyl ester (6CI,7CI,8CI,9CI), 2,4-D 2-Ethylhexyl ester, 2,4-D Ester 700, 2,4-D L.V. 4 Ester, 2,4-D LV 6, 2-Ethylhexyl (2,4-dichlorophenoxy)acetate, HM 9625A, HM 9625B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H22Cl2O3/c1-3-5-6-12(4-2)10-21-16(19)11-20-15-8-7-13(17)9-14(15)18/h7-9,12H,3-6,10-11H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCC(CC)COC(=O)COc1ccc(Cl)cc1Cl |
| Nombre IUPAC | 2-(2,4-diclorofenoxi)acetato de 2-etilhexilo |
| Peso molecular (g/mol) | 333.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 332.0946 |