Learn More
2-Etilhexil 2-(3-Benzoilfenil)propionato (éster 2-etilhexílico de ketoprofeno), Mikromol™
Descripción
2-Etilhexil 2-(3-Benzoilfenil)propionato (éster 2-etilhexílico de ketoprofeno)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ketoprofen 2-Ethylhexyl Ester |
| CAS | 2731997-93-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Ketoprofen 2-Ethylhexyl Ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C24 H30 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2-Ethylhexyl 2-(3-Benzoylphenyl)propionate, Ketoprofen 2-Ethylhexyl Ester, 2-Ethylhexyl 3-benzoyl-α-methylbenzeneacetate (ACI), Benzeneacetic acid, 3-benzoyl-α-methyl-, 2-ethylhexyl ester (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H30O3/c1-4-6-11-19(5-2)17-27-24(26)18(3)21-14-10-15-22(16-21)23(25)20-12-8-7-9-13-20/h7-10,12-16,18-19H,4-6,11,17H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCCC(CC)COC(=O)C(C)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 2-(3-benzoilfenil)propanoato de 2-etilhexilo |
| Mostrar más |