Learn More
2-etilhexil 2,3,4,5-tetrabromobenzoato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Ethylhexyl 2,3,4,5-Tetrabromobenzoate |
| CAS | 183658-27-7 |
| Fórmula molecular | C15 H18 Br4 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Benzoic acid, 2,3,4,5-tetrabromo-, 2-ethylhexyl ester, 2-Ethylhexyl 2,3,4,5-tetrabromobenzoate, EHTBB, TBB |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H18Br4O2/c1-3-5-6-9(4-2)8-21-15(20)10-7-11(16)13(18)14(19)12(10)17/h7,9H,3-6,8H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCC(CC)COC(=O)c1cc(Br)c(Br)c(Br)c1Br |
| Nombre IUPAC | 2-etilhexil 2,3,4,5-tetrabromobenzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 549.92 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 545.804 |