Learn More
2-Etilhexilo 2,3,4,5-Tetrabromobenzoato-d17, TRC
Código de producto. 30382929
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30382929 1 mg
30376079 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30382929 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9187821MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1794752-19-4
Fórmula molecular C15H1D17Br4O2
Peso molecular (g/mol) 567.027
Sinónimo 2,3,4,5-Tetrabromobenzoic Acid 2-Ethylhexyl-d17 Ester, TBB-d17
Nombre IUPAC [1,1,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-dodecadeuterio-2-(1,1,2,2,2,2-pentadeuterioetil)hexilo] 2,3,4,5-tetrabromobenzoato
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)C1=CC(=C(C(=C1Br)Br)Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethylhexyl-2,3,4,5-tetrabromobenzoate D17
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H18Br4O2/c1-3-5-6-9(4-2)8-21-15(20)10-7-11(16)13(18)14(19)12(10)17/h7,9H,3-6,8H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,8D2,9D
Formula Weight (peso de la fórmula) 562.911