Learn More
(±)-Ácido 2-etilhexanoico-d15, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Ethylhexanoic Acid-D15 |
| CAS | 352431-38-0 |
| Fórmula molecular | C8 D15 H O2 |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Hexanoic-2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-d10 acid, 2-(ethyl-d5)- (9 CI), 2-(Ethyl-d5)hexanoic-2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-d10 acid, (±)-2-Ethylhexanoic-d15 Acid, 2-Ethylhexanoic Acid-D15 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H16O2/c1-3-5-6-7(4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])(C(=O)O)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-decadeuterio-2-(1,1,2,2,2-pentadeuterioetil)hexanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 159.3039 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 159.2092 g/mol |
| Mostrar más |