Learn More
Ácido 2-etilhexanoico, TRC
Código de producto. 30374514
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30374514 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30374514 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE91873510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethylhexanoic acid
CAS 149-57-5
Fórmula molecular C8 H16 O2
Cantidad 10 g
Sinónimo 2-Ethylhexanoic Acid, Caproic acid, α-ethyl- (4CI), 2-Ethylhexanoic acid, (±)-2-Ethylhexanoic acid, 2-Butylbutanoic acid, 2-Ethyl-1-hexanoic acid, 2-Ethylcaproic acid, 2-Ethylhexoic acid, 3-Heptanecarboxylic acid, Butylethylacetic acid, Ethylhexanoic acid, NSC 8881, Octylic acid, α-Ethylcaproic acid, α-Ethylhexanoic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C8H16O2/c1-3-5-6-7(4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
SMILES CCCCC(CC)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-etilhexanoico
Peso molecular (g/mol) 144.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.115