Learn More
Sal de litio del ácido 2-etilhexanoico, TRC
Código de producto. 30387610
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30387610 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30387610 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE1559055MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethylhexanoic Acid Lithium Salt
CAS 15590-62-2
Fórmula molecular C8H15LiO2
Cantidad 5 mg
Sinónimo Lithium 2-ethylhexanoate, NUSA Li
Fórmula InChI InChI=1S/C8H16O2.Li.H/c1-3-5-6-7(4-2)8(9)10;;/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);;/p-1
SMILES [Li].CCCCC(CC)C(=O)[O-]
Nombre IUPAC 2-etilhexanoato; hidruro de litio
Peso molecular (g/mol) 150.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.1232