Learn More
Sal de litio del ácido 2-etilhexanoico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Ethylhexanoic Acid Lithium Salt |
| CAS | 15590-62-2 |
| Fórmula molecular | C8H15LiO2 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | Lithium 2-ethylhexanoate, NUSA Li |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H16O2.Li.H/c1-3-5-6-7(4-2)8(9)10;;/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);;/p-1 |
| SMILES | [Li].CCCCC(CC)C(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-etilhexanoato; hidruro de litio |
| Peso molecular (g/mol) | 150.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.1232 |