Learn More
Ácido 2-etilhexanoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
2-Ethylhexanoic acid is used in the preparation of metal derivatives, which act as a catalyst in polymerization reactions. For example, tin 2-ethylhexanoate is used in the manufacturing of poly(lactic-co-glycolic acid). It is also used as a stabilizer for polyvinyl chlorides. It is also involved in solvent extraction and dye granulation. Further, it is used to prepare plasticizers, lubricants, detergents, flotation aids, corrosion inhibitors and alkyd resins. In addition to this, it serves as a catalyst for polyurethane foaming.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El ácido 2-etilhexanoico se utiliza en la preparación de derivados metálicos que actúan como catalizadores en reacciones de polimerización. Por ejemplo, el 2-etilhexanoato de estaño se utiliza en la fabricación de ácido poli(láctico-co-glicólico). También se utiliza como estabilizador para cloruros de polivinilo. Asimismo, participa en la extracción con disolventes y en la granulación de colorantes. Además, se utiliza para preparar plastificadores, lubricantes, detergentes, ayudas de flotación, inhibidores de corrosión y resinas alquídicas. Además, sirve como catalizador para la formación de espuma de poliuretano.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Incompatible con bases, agentes oxidantes y agentes reductores.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Ethylhexanoic acid |
| Punto de fusión | -59°C |
| Densidad | 0.91 |
| pH | 3 |
| Punto de ebullición | 226°C to 229°C |
| Temperatura de inflamación | 114°C (237°F) |
| Índice de refracción | 1.425 |
| Cantidad | 2500 mL |
| Beilstein | 1750468 |
| Información de solubilidad | Miscible with water. |
| Mostrar más |