Learn More
Ácido 2-etilhexanoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10559600 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 Kg
2.50 KG
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10559600 500 g Frasco de vidrio 500 g
10276663 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10653702 2.5 kg Tambor de plástico 2.50 KG
11944931 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10559600 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 118525000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 149-57-5 | C8H16O2 | 144.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 149-57-5
Número MDL MFCD00002675
Clave InChI OBETXYAYXDNJHR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-ethylcaproic acid, hexanoic acid, 2-ethyl, ethylhexanoic acid, ethylhexoic acid, 2-ethylhexoic acid, butylethylacetic acid, 2-butylbutanoic acid, 3-heptanecarboxylic acid, ethyl hexanoic acid, 2-ethyl-hexoic acid
PubChem CID 8697
Nombre IUPAC ácido 2-etilhexanoico
SMILES CCCCC(CC)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethylhexanoic acid
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -59.0°C
Densidad 0.9060g/mL
Punto de ebullición 228.0°C
Temperatura de inflamación 114°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H16O2
Fórmula lineal CH3(CH2)3CH(C2H5)CO2H
Índice de refracción 1.4240 to 1.4260
Cantidad 500 g
Beilstein 02,349
Gravedad específica 0.906
Información de solubilidad Solubility in water: 2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ether
Peso molecular (g/mol) 144.21
Viscosidad 7.7 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.21
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido