Learn More
2-Etilhexano-1,3-diol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444263
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
10000 ml
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11444263 500 mL 500 ml
11454263 2500 mL 2500 ml
11464263 10,000 mL 10000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11444263 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10898.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 94-96-2 | C8H18O2 | 146.23 g/mol
2-Ethylhexane-1,3-diol is used in organic synthesis and can be used to produce polyester resin, polyester plasticizers, polyurethane resin. It is also effective vermifuge to mosquitoes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-etilhexano-1,3-diol se utiliza en la síntesis orgánica y se puede utilizar para producir resina de poliéster, plastificantes de poliéster, resina de poliuretano. También es vermífugo eficaz para los mosquitos.
Solubilidad
Soluble en agua (42 g/l a 20 °C). Soluble en alcohol y éter.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes que se abren deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Es higroscópico en la naturaleza.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94-96-2
Fórmula molecular C8H18O2
Peso molecular (g/mol) 146.23
Número MDL MFCD00004578
Clave InChI RWLALWYNXFYRGW-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-ethyl-1,3-hexanediol, ethohexadiol, 1,3-hexanediol, 2-ethyl, octylene glycol, ethyl hexanediol, carbide 6-12, repellent 612, rutgers 612, 6-12-insect repellent, diol-kyowa 8
PubChem CID 7211
ChEBI CHEBI:34273
Nombre IUPAC 2-etilhexano-1,3-diol
SMILES CCCC(O)C(CC)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethylhexane-1,3-diol
Punto de fusión -40°C
Punto de ebullición 241°C to 249°C
Olor Odorless
Fórmula lineal CH3CH2CH2CHOHCH(CH2CH3)CH2OH
Cantidad 500 mL
Información de solubilidad Soluble in water (42g/L at 20°C). Soluble in alcohol and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.23
Porcentaje de pureza 97%