Learn More
2-Etilhexanal, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11445467
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11445467 50 g 50 g
11455467 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11445467 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23471.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 123-05-7 | C8H16O | 128.215 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-etilhexanal se utiliza como intermediario para la síntesis química, así como en la producción de desinfectantes, productos farmacéuticos y sustancias olorosas.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-05-7
Fórmula molecular C8H16O
Peso molecular (g/mol) 128.215
Número MDL MFCD00006987
Clave InChI LGYNIFWIKSEESD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexanal, 2-ethyl, 2-ethylhexaldehyde, 2-ethylhexylaldehyde, 3-formylheptane, 2-ethylcaproaldehyde, butylethylacetaldehyde, ethylbutylacetaldehyde, ethylhexaldehyde, alpha-ethylcaproaldehyde, butyl ethyl acetaldehyde
PubChem CID 31241
Nombre IUPAC 2-etilhexanal
SMILES CCCCC(CC)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethylhexanal
Punto de fusión <-100°C
Densidad 0.819
Punto de ebullición 163°C
Temperatura de inflamación 50°C (122°F)
Índice de refracción 1.4155
Cantidad 50 g
Número UN UN1989
Beilstein 1700556
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.21
Porcentaje de pureza 97%