Learn More
2-Etilhexanal, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10269790 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10269790 250 g Frasco de vidrio 250 g
10635491 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10269790 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 410092500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 123-05-7 | C8H16O | 128.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-05-7
Fórmula molecular C8H16O
Peso molecular (g/mol) 128.21
Número MDL MFCD00006987
Clave InChI LGYNIFWIKSEESD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexanal, 2-ethyl, 2-ethylhexaldehyde, 2-ethylhexylaldehyde, 3-formylheptane, 2-ethylcaproaldehyde, butylethylacetaldehyde, ethylbutylacetaldehyde, ethylhexaldehyde, alpha-ethylcaproaldehyde, butyl ethyl acetaldehyde
PubChem CID 31241
Nombre IUPAC 2-etilhexanal
SMILES CCCCC(CC)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethylhexanal
Nombre de nota pract., 99%
Acidez 8mg KOH/g max.
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -90°C
Color Incolora
Densidad 0.8195g/mL
Punto de ebullición 162.0°C to 165.0°C
Temperatura de inflamación 50°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)3CH(C2H5)CHO
Índice de refracción 1.4145 to 1.4175
Cantidad 250 g
Gravedad específica 0.8195
Información de solubilidad Solubility in water: < 0.2g/L (20°C). Other solubilities: misccible with most organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.21
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Ethylhexanal
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.