Learn More
2-etilhexanal (> 90%), CTR
Código de producto. 30374040
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30374040 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30374040 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE6788655G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethylhexanal
CAS 123-05-7
Fórmula molecular C8 H16 O
Cantidad 5 g
Sinónimo α-Ethyl-caproaldehyde, 2-Ethylhexaldehyde, Butylethylacetaldehyde
Fórmula InChI InChI=1S/C8H16O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h7-8H,3-6H2,1-2H3
SMILES CCCCC(CC)C=O
Nombre IUPAC 2-etilhexanal
Peso molecular (g/mol) 128.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.1201