Learn More
2-etilhexanal (> 90%), CTR
Código de producto. 30373541
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30373541 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30373541 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE67886525G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethylhexanal
CAS 123-05-7
Fórmula molecular C8 H16 O
Cantidad 25 g
Sinónimo α-Ethyl-caproaldehyde, 2-Ethylhexaldehyde, Butylethylacetaldehyde
Fórmula InChI InChI=1S/C8H16O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h7-8H,3-6H2,1-2H3
SMILES CCCCC(CC)C=O
Nombre IUPAC 2-etilhexanal
Peso molecular (g/mol) 128.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.1201