Learn More
2-etilhexanal (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Ethylhexanal |
| CAS | 123-05-7 |
| Fórmula molecular | C8 H16 O |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | α-Ethyl-caproaldehyde, 2-Ethylhexaldehyde, Butylethylacetaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H16O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h7-8H,3-6H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCC(CC)C=O |
| Nombre IUPAC | 2-etilhexanal |
| Peso molecular (g/mol) | 128.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.1201 |