Learn More
2-etilfurano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Ethylfuran |
| CAS | 3208-16-0 |
| Fórmula molecular | C6 H8 O |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 2-Ethylfuran, α-Ethylfuran, Furan, 2-ethyl- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8O/c1-2-6-4-3-5-7-6/h3-5H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCc1occc1 |
| Nombre IUPAC | 2-etilfurano |
| Peso molecular (g/mol) | 96.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 96.0575 |