Learn More
2-Etilfurano, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11472927
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11472927 5 g 5 g
11482927 25 g 25 g
11492927 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11472927 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15520.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3208-16-0 | C6H8O | 96.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3208-16-0
Fórmula molecular C6H8O
Peso molecular (g/mol) 96.13
Número MDL MFCD00003259
Clave InChI HLPIHRDZBHXTFJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo furan, 2-ethyl, alpha-ethylfuran, 2-ethyloxole, 2-ethyl furan, ccris 4387, unii-t8o6j71t9o, fema no. 3673, furan, .alpha.-ethyl, a-ethylfuran, 2-ethyl furane
PubChem CID 18554
Nombre IUPAC 2-etilfurano
SMILES CCC1=CC=CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethylfuran
Densidad 0.912
Punto de ebullición 92°C to 93°C
Temperatura de inflamación −2°C (28°F)
Índice de refracción 1.44
Cantidad 5 g
Número UN UN3271
Beilstein 105401
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.13
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Ethylfuran
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Ethylfuran