Learn More
2-etilfurano 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30313456
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30313456 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30313456 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13337000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethylfuran
CAS 3208-16-0
Nombres de analitos o componentes 2-Ethylfuran
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H8 O
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2-Ethylfuran, α-Ethylfuran, Furan, 2-ethyl-
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8O/c1-2-6-4-3-5-7-6/h3-5H,2H2,1H3
SMILES CCc1occc1
Nombre IUPAC 2-etilfurano
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 96.13
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.0575 g/mol