Learn More
Éster de pinacol de ácido 2-(etilcarbamoil)piridina-5-borónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-(Ethylcarbamoyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester |
| Punto de fusión | 52°C to 54°C |
| Cantidad | 250 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 276.14 |
| Porcentaje de pureza | 96% |