Learn More
Cloruro de 2-etilbutirilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440228
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11440228 100 g 100 g
11430228 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11440228 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23774.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2736-40-5 | C6H11ClO | 134.60 g/mol
2-Ethylbutyryl chloride was used in syntheses of bicyclic thiophene derivatives. It is used as an organic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 2-etilbutirilo se utilizaba en la síntesis de derivados bicíclicos de tiofeno. Se utiliza como intermediario orgánico.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacénese bajo gas inerte. Almacenar lejos de agentes oxidantes, aminas, alcoholes, metales activos y el agua/humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2736-40-5
Fórmula molecular C6H11ClO
Peso molecular (g/mol) 134.60
Número MDL MFCD00018812
Clave InChI SMUKODJVMQOSAB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-ethylbutyryl chloride, 2-ethylbutyroyl chloride, butanoyl chloride, 2-ethyl, butyryl chloride, 2-ethyl, 2-ethylbutyrylchloride, diethylacetylchloride, diethylacetyl chloride, acmc-1cqal, 2-ethyl butyryl chloride, 2-ethyl-butyryl chloride
PubChem CID 75954
Nombre IUPAC cloruro de 2-etilbutanoilo
SMILES CCC(CC)C(Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethylbutyryl chloride
Densidad 0.98
Punto de ebullición 137°C to 139°C
Temperatura de inflamación 33°C (91°F)
Olor Acrid
Índice de refracción 1.425
Cantidad 100 g
Número UN UN3094
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.61
Porcentaje de pureza 99%