Learn More
2-Ácido etilbutírico, TRC
Código de producto. 30383644
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30383644 10 g
30372433 1 g
30380616 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30383644 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE67844510G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88-09-5
Fórmula molecular C6 H12 O2
Peso molecular (g/mol) 116.16
Sinónimo 2-Ethylbutyric Acid, Butanoic acid, 2-ethyl- (9CI, ACI), 2-Ethylbutanoic acid (ACI), Butyric acid, 2-ethyl- (6CI, 7CI, 8CI), Butyric acid, α-ethyl- (3CI), 2-Ethyl-n-butyric acid, 2-Ethylbutyric acid, 3-Pentanecarboxylic acid, Acetic acid, diethyl-, Diethylacetic acid, NSC 11765, NSC 8758, α-Ethylbutyric acid
Nombre IUPAC ácido 2-etilbutanoico
SMILES CCC(CC)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethylbutyric acid
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O2/c1-3-5(4-2)6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8)
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.0837