Learn More
2-etilbutilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Ethylbutylamine |
| CAS | 617-79-8 |
| Fórmula molecular | C6 H15 N |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-Ethyl-1-butanamine, (2-Ethyl-n-butyl)amine, 1-Amino-2-ethylbutane, 2-Ethylbutylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H15N/c1-3-6(4-2)5-7/h6H,3-5,7H2,1-2H3 |
| SMILES | CCC(CC)CN |
| Nombre IUPAC | 2-etilbutan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 101.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 101.12 |