Learn More
2-Etilbutilo cloroformo, TRC
Código de producto. 30387254
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30387254 250 mg
30371488 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30387254 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE900635250MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58906-64-2
Fórmula molecular C7H13ClO2
Peso molecular (g/mol) 164.63
Sinónimo Carbonochloridic Acid 2-Ethylbutyl Ester
Nombre IUPAC 2-carbonicloridato de etilbutilo
SMILES CCC(CC)COC(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethylbutyl Chloroformate
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H13ClO2/c1-3-6(4-2)5-10-7(8)9/h6H,3-5H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.0604