Learn More
Acetato de 2-etilbutilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11367475
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11367475 25 g 25 g
11377475 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11367475 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05516.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10031-87-5
Fórmula molecular C8H16O2
Peso molecular (g/mol) 144.214
Número MDL MFCD00009343
Clave InChI HQLKZWRSOHTERR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acetic acid, 2-ethylbutyl ester, 2-ethyl butyl acetate, beta-ethylbutyl acetate, acetic acid 2-ethylbutyl ester, 1-butanol, 2-ethyl-, acetate, fema no. 2425, 2-ethylbutylacetat, 2-ethylbutyl=acetate, acmc-2097ot, 2-ethylbutyl acetate
PubChem CID 61448
Nombre IUPAC acetato de 2-etilbutilo
SMILES CCC(CC)COC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethylbutyl acetate
Densidad 0.87
Punto de ebullición 159°C to 160°C
Temperatura de inflamación 52°C (125°F)
Índice de refracción 1.41
Cantidad 25 g
Número UN UN1177
Beilstein 1746228
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.22
Porcentaje de pureza 97%