Learn More
Ácido 2-etilbenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10376624 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10376624 1 g Frasco de vidrio 1 g
10172034 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10376624 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 378750010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 612-19-1 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 612-19-1
Fórmula molecular C9H10O2
Peso molecular (g/mol) 150.18
Número MDL MFCD00045838
Clave InChI CGMMPMYKMDITEA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, ethyl, o-ethylbenzoic acid, 2-ethylbenzoicacidethylester, ethylbenzoic acid, pubchem9869, 2-ethyl-benzoic acid, benzoic acid,2-ethyl, benzoic acid, 2-ethyl, acmc-1ax4g, 2-ethylbenzoic acid
PubChem CID 34170
Nombre IUPAC ácido 2-etilbenzoico
SMILES CCC1=CC=CC=C1C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Ethylbenzoic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 62.0°C to 66.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH2C6H4COOH
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.18
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Ethylbenzoic acid
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.