Learn More
2-etilbenzofurano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Ethylbenzofuran |
| CAS | 3131-63-3 |
| Fórmula molecular | C10H10O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-Ethylbenzo[b]furan, 2-Ethylbenzofuran |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10O/c1-2-9-7-8-5-3-4-6-10(8)11-9/h3-7H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCc1oc2ccccc2c1 |
| Peso molecular (g/mol) | 146.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 146.0732 |