Learn More
(2-etilbenzofuran-3-il)(4-hidroxifenil)metanona (benzarona), Mikromol™
Descripción
(2-etilbenzofuran-3-il)(4-hidroxifenil)metanona (benzarona)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzarone |
| CAS | 1477-19-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Benzarone |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H14 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Benzbromarone Imp. C (EP), (2-Ethyl-3-benzofuranyl)(4-hydroxyphenyl)methanone, (2-Ethylbenzofuran-3-yl)(4-hydroxyphenyl)methanone, 2-Ethyl-3-(4-hydroxybenzoyl)benzofuran, 2-Ethyl-3-(p-hydroxybenzoyl)benzofuran, 2-Ethyl-3-benzofuranyl p-hydroxyphenyl ketone, 2-Ethyl-4'-hydroxy-3-benzoylbenzofuran, Benzaron, Benzarone, Fagivil, Fragivil, Fragivix, L 2179-Labaz, L 2197, NSC 82134, Benzbromarone Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H14O3/c1-2-14-16(13-5-3-4-6-15(13)20-14)17(19)11-7-9-12(18)10-8-11/h3-10,18H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3ccc(O)cc3 |
| Nombre IUPAC | (2-etil-1-benzofuran-3-il)-(4-hidroxifenil)metanona |
| Mostrar más |