Learn More
2-etilbenceno-1,4-diol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Ethylquinol |
| CAS | 2349-70-4 |
| Fórmula molecular | C8H10O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10O2/c1-2-6-5-7(9)3-4-8(6)10/h3-5,9-10H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCc1cc(O)ccc1O |
| Peso molecular (g/mol) | 138.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.0681 |