Learn More
2-etilbenzamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-ethylbenzamide |
| CAS | 67832-97-7 |
| Fórmula molecular | C9 H11 N O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | o-Ethyl-benzamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11NO/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3,(H2,10,11) |
| SMILES | CCc1ccccc1C(=O)N |
| Nombre IUPAC | 2-etilbenzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 149.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 149.084 |