Learn More
2-Etilbenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15576006 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15576006 25 g 25 g
15566006 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15576006 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 460550250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 22927-13-5 | C9H10O | 134.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22927-13-5
Fórmula molecular C9H10O
Peso molecular (g/mol) 134.18
Número MDL MFCD02261766
Clave InChI NTWBHJYRDKBGBR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzaldehyde, 2-ethyl, o-ethylbenzaldehyde, 2-ethyl benzaldehyde, 2-ethyl-benzaldehyde, ethylbenzaldehyde, 2-ethyl-benzaldehyd, 6-ethyl benzaldehyde, pubchem3074, acmc-20a49p
PubChem CID 123406
Nombre IUPAC 2-etilbenzaldehído
SMILES CCC1=CC=CC=C1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethylbenzaldehyde
Densidad 1.0200g/mL
Punto de ebullición 209.0°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Índice de refracción 1.538
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.18
Porcentaje de pureza 97%