Learn More
2-Etilantraquinona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317186
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11317186 5 g 5 g
11327186 100 g 100 g
11337186 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11317186 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07206.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 84-51-5 | C16H12O2 | 236.27 g/mol
2-Ethylanthraquinone can be used as a photoinitiator of crosslinking or degradation of polyethylene. It is used to produce hydrogen peroxide by hydrogenation with the help of Pd/polyaniline as the catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-etilantraquinona puede usarse como fotoiniciador de entrecruzamiento o degradación del polietileno. Se utiliza para producir peróxido de hidrógeno por hidrogenación con la ayuda de PD/polianilina como catalizador.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84-51-5
Fórmula molecular C16H12O2
Peso molecular (g/mol) 236.27
Número MDL MFCD00001237
Clave InChI SJEBAWHUJDUKQK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-ethylanthraquinone, 2-ethyl anthraquinone, 2-ethyl-9,10-anthraquinone, anthraquinone, 2-ethyl, 9,10-anthracenedione, 2-ethyl, usaf so-1, beta-ethylanthraquinone, unii-59yj81qzkd, 59yj81qzkd, 2-ethylanthra-9,10-quinone
PubChem CID 6772
Nombre IUPAC 2-etilantraceno-9,10-diona
SMILES CCC1=CC2=C(C=C1)C(=O)C3=CC=CC=C3C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethylanthraquinone
Punto de fusión 107°C to 111°C
Punto de ebullición 180°C to 190°C
Temperatura de inflamación >210°C (410°F)
Cantidad 5 g
Beilstein 1969873
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.27
Porcentaje de pureza 98%