Learn More
2-Ethylanthraquinone 97%, ACROS Organics™
Código de producto. 10438260 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
5g; frasco de vidrio
Product Code.
10438260 5g; frasco de vidrio
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10438260 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 118070050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Ethylanthraquinone
Nombre de nota 97%
CAS 84-51-5
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 108°C to 111°C
Color Yellow
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C16H12O2
Número MDL MFCD00001237
Cantidad 5 g
Beilstein 07, I, 425
Sinónimo 2-ethylanthraquinone, 2-ethyl anthraquinone, 2-ethyl-9,10-anthraquinone, anthraquinone, 2-ethyl, 9,10-anthracenedione, 2-ethyl, usaf so-1, beta-ethylanthraquinone, unii-59yj81qzkd, 59yj81qzkd, 2-ethylanthra-9,10-quinone
Clave InChI SJEBAWHUJDUKQK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC1=CC2=C(C=C1)C(=O)C3=CC=CC=C3C2=O
Nombre IUPAC 2-etilantraceno-9,10-diona
Peso molecular (g/mol) 236.27
PubChem CID 6772
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.27
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Fine Crystalline Powder