Learn More
2-etilanilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Ethylaniline |
| CAS | 578-54-1 |
| Fórmula molecular | C8 H11 N |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Aniline, o-ethyl- (8CI), 2-Ethylbenzenamine, 2-Ethylaniline, 2-Ethylphenylamine, NSC 62014, o-Aminoethylbenzene, o-Ethylaniline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11N/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9/h3-6H,2,9H2,1H3 |
| SMILES | CCc1ccccc1N |
| Nombre IUPAC | 2-etilanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 121.1796 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 121.0891 |